从数据采集到分析,质谱仪系统使您能够捕获复杂样本的更多低丰度分析物,便于进行结构解析和未知化合物注释。利用 Thermo Scientific AcquireX 工作流程,增强智能数据采集的可靠性,从而揭示更多化合物,并利用实时库检索,通过即时谱库匹配进行小分子鉴定。
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪亮点
自动化且易用的软件可简化设置和数据采集
仪器控制软件采用预构建模板和随时可用的实验参数,旨在帮助您快速分析复杂样本。利用专用的 Auto-Ready 离子源硬件进行自动化仪器校准,确保仪器在您进行设置时就已准备就绪。
智能采集可收集到更多有价值的数据
智能实时库检索和 AcquireX 数据采集工具可实现MSⁿ 数据采集的自动化,提升了分析效率,有助于您获得较多的带有可辨识片段的化合物,并进行更深入的分析。
代谢组学蛋白质组学都会用到质谱仪,但两者在分析工作流程上存在很大差别,所以像 Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪这样专门用于代谢组学和小分子分析的仪器由于经过了完美优化,因而具备出色的性能。”
Gary J. Patti 博士
Michael and Tana Powell 化学教授
美国圣路易斯华盛顿大学医学院
数据分析工具可进行快速、灵活和深入分析
一套全面的、集成式数据采集和分析工具,使您能够快速地根据复杂样本生成信息丰富的、可靠的 MSⁿ 数据。
用于结构解析的液相色谱-质谱联用仪
(LC-MS)配套软件工具解析 MSn 数据
LC-MS 软件工具包括 MSⁿ 质谱树、新型谱预测技术、计算机模拟解裂建模和前体离子指纹显示,可助您鉴定已知物质,并解析未知物的结构。
“该系统利用实时谱库检索,使我们能够获取 MS²,与谱库进行对比,即可马上知道我们是否对分子做出了充分表征。如果没有充分表征,则可以利用离子阱的作用进行 MSⁿ,以便实时充分解析该结构。”
Joshua Coon 博士
摩格里兹研究所(Morgridge Institute for Research)教授,Thomas and Margaret Pyle Chair 的获得者,威斯康星大学麦迪逊分校生物分子化学与化学系
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪硬件与数据采集技术
仪器的硬件设计以及高效率、全面的数据采集工作流程,使 Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪成为进行小分子鉴定、表征和定量化的首选方案。
仪器硬件设计与智能数据采集
成熟的 Tribrid 架构将四极杆、线性离子阱和 Thermo Scientific Orbitrap HRAM 技术相结合,可获取每一个样本中的丰富的 MSⁿ 数据。多项裂解技术,即碰撞诱导解离(CID)、高能碰撞解离(HCD)和可选紫外光解离(UVPD),可用于 MSⁿ 的任何阶段,后续质量分析可在离子阱中进行,也可在超高分辨率 Orbitrap 质量分析仪中进行。
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪离子路径示意图
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪之所以能够获得可靠的结果,要得益于一流的技术。Auto-Ready 离子源通过专门的硬件规范校准和维护,确保性能在整个生命周期中都能表现出较好的一致性。Thermo Scientific EASY-IC 离子源利用第二离子源生成特定的校准物离子,将仪器的质量准确度实时调整到小于 1 ppm,对扫描到扫描变化和卓越的质量准确度进行校正。先进的四极杆技术包括分段四极滤质器,它可以在最低0.4 m/z 的较窄隔离宽度下实现较高的传输,提高了灵敏度和选择度。在 m/z 200 下,超高场 Orbitrap 分析仪最高可实现 500000 的分辨率,可区分靶标离子和干扰离子,对于精细同位素结构,可选分辨力最高可达 1000000(1M)分辨率。双压线性离子阱可提供最高 45Hz 的 MSⁿ 速率,并对 CID、HCD 和可选 UVPD 这三种互补性的解裂类型进行灵敏的质量分析。
实时谱库检索实现了即时谱匹配,提高了鉴定的可靠性
实时谱库检索(Real-Time Library Search)技术为基于决策的 MSⁿ 扫描事件触发提供了针对本地可定制 mzVault 库的即时谱检索功能。智能质谱仪实时谱库检索功能,提高了代谢物注释的可靠性,并改进了异构物种的结构分析。
Met-IQ 数据采集专门利用实时库检索技术进行未知化合物的选择性检测和表征,这些化合物在结构上与已知化合物相关,例如前体药物的药物代谢物。
AcquireX 数据采集技术有助于获得更多有价值的数据
AcquireX 工作流程通过一套集成式的软件分析工具,捕获了更多的低丰度分析物,改进了小分子结构解析鉴定。利用 AcquireX 数据采集工具,可以大大简化工作流程,减少瓶颈,加快鉴定和表征,并使之更具可行性。
AcquireX 数据采集支持五种工作流程,以最大限度地提高实验的灵活性。数据采集选项能够在多个样本之间实现快速分析,并通过重复注射进行彻底的样本召测。每种方法都能提高化合物的质量和数量,这些化合物用可鉴定的解裂谱取样进行样本和研究表征。
orbitrap-iqx-03-hardware-pdf-01
AcquireX 智能数据采集工作流程
下载这本智能笔记(Smart Note),了解 AcquireX 数据采集如何帮助您应对小分子研究的挑战,以及在提高实验室效率的同时,如何利用富含解裂的谱数据来表征样本。
下载 AcquireX 数据采集智能笔记
可用于质谱数据分析的软件和工具
将实时谱库检索与 AcquireX 数据采集工作流程及其他赋能工具相结合,会大幅减少无 MSⁿ 谱情况下的化合物数量,使已鉴定化合物的数量显著增多。将 Thermo Scientific Compound Discoverer 软件与一系列谱库(Thermo Scientific mzCloud 质谱裂解库)、化合物数据库和分级工具(Thermo Scientificm zLogic算法)结合使用,能够有效地辅助对未知化合物的鉴定和表征。使用谱库解裂信息和结构数据库,能够提高更短时间内分配更多化合物的可信度。
Compound Discoverer 软件可从信息丰富的小分子 HRAM 数据提炼洞见
Compound Discoverer 质谱数据分析软件简化了未知化合物的鉴定、样本间真实差测定以及生物路径解析,起到将用户与工具无缝连接的枢纽作用,用户需要进行高效、可靠的分析。
orbitrap-iqx-04-software-pdf-02
确保小分子鉴定提供的可靠性
了解关于如何利用质谱库应对小分子鉴定挑战的更多信息。mzCloud 谱库和Thermo Scientific mzVault 软件旨在应对常规和研究应用中的小分子鉴定所面临的挑战。
下载小分子鉴定白皮书
质谱库和分级工具
mzCloud 化合物数据库和 mzLogic 算法分级工具有助于未知化合物推定鉴定,帮助您快速找到答案,推动决策制定。这些工具可随时上网获取,其中包括大量的质谱解裂库以及结构数据库。
Mass Frontier 谱解析软件
Thermo Scientific Mass Frontier 软件支持 MSⁿ 谱离子树检索,并能创建定制库。在将数据转化实用知识时,这款软件利用高质量、全面策划的实验谱库和解裂库,提供了深刻的洞见、深入的理解和可靠性。
利用 MSⁿ 数据进行化合物注释
利用 Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪提供的高质量 MSⁿ 数据,将前体离子指纹显示与未知代谢物的子结构分析相结合进行化合物注释,从而以解决化合物鉴定中常见的瓶颈。其他可用于基于 LC-MS 的结构解析的工具包括 MSⁿ 质谱树和计算机模拟解裂。
上图显示了两个类黄酮结构异构体的比较 MS/MS 质谱,其中唯一的结构差异与糖苷配基子结构有关。尽管前体和 MS/MS 子离子的质量误差很低,但碱基糖苷配基子结构中加入两个糖环,产生了相似的 MS/MS 谱图,无法进行正确的结构鉴定。采用中性丢失触发的 MS³ 执行串联质谱分析和后续 MS³ 采集,从而明确定义两种异构化合物。
远程监测和连接云平台
配备 Almanac 仪器监测功能的远程访问和管理系统
利用 Thermo Scientific Almanac 基于 Web 和智能手机的应用程序,可随时随地监测质谱分析。检查实时系统状态和采集情况,设置自动电子邮件,通知已完成采集或误差,安排仪器访问,监测使用情况或发送服务文件,以便有助于系统诊断和最大限度地延长正常运行时间。
连接您的实验室,从数据中获取更多见解
Thermo Fisher Connect 平台作为全套数字化功能的一部分,用于安全的基于云的数据存储、科学分析 App 和对等协作工具。此外,我们的资产管理工具还可以使您能够远程安排实验室仪器的时间,并通过移动设备对运行情况进行监测。
利用 Thermo Fisher Connect,可以轻松地将文件连接、保存和同步到您的安全个人账户,包括1 TB的免费储存容量。对等和文档协作工具能够实现安全的群组协作。
orbitrap-iqx-05-remote-monitoring-pdf-03
小分子表征和鉴定是否正在影响您的决策制定?
了解关于基于云的技术(包括质谱分析软件)如何在实验室中变得越来越普遍的更多信息。
打开 CloudTech 获取小分子 ID 信息图
资源
LC-MS 网络研讨会
了解更多
LC-MS 博客帖子
了解更多
LC-MS 学习中心
了解更多
LC-MS 仪器支持中心
了解更多
LC-MS 软件支持中心
了解更多
移动实验室 App
了解更多
Unity Lab Services
了解更多
加入我们的社区