Search Thermo Fisher Scientific
工业硅通常情况下作为生产高纯度多晶硅和单晶硅的原材料,对其杂质元素含量的准确测定成为控制最终成品质量的重要保障,基于工业硅样品中磷、硼元素存在易挥发损失造成回收率偏低的特殊性质,采用iCAP PROSeries ICP-OES法建立工业硅样品中磷、硼以及其它金属元素准确可靠的分析检测方法。
iCAP PRO Duo ICP-OES的水平和垂直观测模式以及耐氢氟酸进样系统,对于硅粉样品中的多种杂质元素进行测定,其快速、简单、准确的特点,完全满足于工业硅样品中磷、硼、钙、铁等杂质元素的日常检测需求。
国际半导体设备和材料产业协会对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法,在标准中,推荐用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。赛默飞凭借其离子色谱和ICPMS的领先技术,为半导体客户提供简单、快速和准确的光刻胶和光刻相关材料中无机金属离子和非金属离子的检测方案。
ICS 6000离子色谱提供有机溶剂直接进样的方式,通过谱睿技术在线去除有机基质,一针进样同时分析SEMI标准要求监控的无机非金属离子。整个分析过程无需配制任何淋洗液和再生液,方法高效稳定便捷,避免了试剂、环境、人员等因素可能引入的污染。光刻胶溶剂中ng/L级超痕量金属杂质的测定,要求将有机溶剂直接进样,避免因样品制备过程引起的污染。由于 PGMEA 和 NMP具有高挥发性和高碳含量,其基质对ICPMS分析会引入严重的多原子离子干扰,并对等离子体带来高负载。iCAP TQs ICP-MS 中采用等离子体辅助加氧除碳,并结合冷等离子体、串联四极杆和碰撞反应技术,可有效去除干扰。变频阻抗式匹配的RF发生器设计,可轻松应对有机溶剂直接进样,并可实现冷焰和热焰模式的稳定切换。
OLED为有机电致发光二极管,其具有轻薄 、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高等特点,制作的显示屏被广泛应用在电子产品(穿戴设备),商业,交通和医疗等行业领域。金属杂质影响有机发光材料的性能和稳定性,降低使用寿命,因此需要严格控制金属杂质离子的含量。
OLED有机发光材料难以消解,且消解过程易引入污染元素,iCAP RQ 出色的性能,可以直接用于分析有机溶剂,避免复杂样品前处理过程带来的污染,数据稳定性好。iCAP RQ专利QCell Flatapole四极杆池体设计技术,碰撞模式/反应模式,提供简单高效的干扰去除能力,使用不同模式分析样品中的多种元素,各种模式之间切换快速 。全新的射频发生器设计,保证冷/热等离子对复杂样品的耐受性;无需屏蔽炬可实现优异的冷焰性能,满足ppt级别痕量元素检测需求。
iCAP TQ 三重四极杆ICPMS 利用 Q1 的iMS 智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2 碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。方法可以在不同测定模式之间切换,采用标准溶液外标法并结合内标元素校正,避免了复杂的基体匹配及潜在污染的问题,可以满足5N 及以上的高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定要求。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定最优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。
通过Thermo Scientific™Q Exactive™GC Orbitrap™GC-MS / MS系统对电解质老化问题进行研究,由于Q Exactive GC Orbitrap系统超高分辨率和超高质量精度,可对电解液进行更全面的表征,以更低的检出限获得更多化合物的精确质量数,从而识别并量化电解液中更多降解复合产物,提高对电解质老化未知溶剂分解机理的理解。
Thermo Scientific™ ISQ™ 7000 采用了全新水平的 NeverVent™ 设计,允许您无需停机在数分钟内安装/切换离子源以及更换色谱柱,NeverVent™ 设计使这一过程变得无比简单,实现前所未有的灵活性。ISQ™ 7000 高灵敏度,高稳定性,高耐用性的特点,完美解决实验室高通量,高准确性的需求。
工业硅通常情况下作为生产高纯度多晶硅和单晶硅的原材料,对其杂质元素含量的准确测定成为控制最终成品质量的重要保障,基于工业硅样品中磷、硼元素存在易挥发损失造成回收率偏低的特殊性质,采用iCAP PROSeries ICP-OES法建立工业硅样品中磷、硼以及其它金属元素准确可靠的分析检测方法。
iCAP PRO Duo ICP-OES的水平和垂直观测模式以及耐氢氟酸进样系统,对于硅粉样品中的多种杂质元素进行测定,其快速、简单、准确的特点,完全满足于工业硅样品中磷、硼、钙、铁等杂质元素的日常检测需求。
国际半导体设备和材料产业协会对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法,在标准中,推荐用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。赛默飞凭借其离子色谱和ICPMS的领先技术,为半导体客户提供简单、快速和准确的光刻胶和光刻相关材料中无机金属离子和非金属离子的检测方案。
ICS 6000离子色谱提供有机溶剂直接进样的方式,通过谱睿技术在线去除有机基质,一针进样同时分析SEMI标准要求监控的无机非金属离子。整个分析过程无需配制任何淋洗液和再生液,方法高效稳定便捷,避免了试剂、环境、人员等因素可能引入的污染。光刻胶溶剂中ng/L级超痕量金属杂质的测定,要求将有机溶剂直接进样,避免因样品制备过程引起的污染。由于 PGMEA 和 NMP具有高挥发性和高碳含量,其基质对ICPMS分析会引入严重的多原子离子干扰,并对等离子体带来高负载。iCAP TQs ICP-MS 中采用等离子体辅助加氧除碳,并结合冷等离子体、串联四极杆和碰撞反应技术,可有效去除干扰。变频阻抗式匹配的RF发生器设计,可轻松应对有机溶剂直接进样,并可实现冷焰和热焰模式的稳定切换。
OLED为有机电致发光二极管,其具有轻薄 、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高等特点,制作的显示屏被广泛应用在电子产品(穿戴设备),商业,交通和医疗等行业领域。金属杂质影响有机发光材料的性能和稳定性,降低使用寿命,因此需要严格控制金属杂质离子的含量。
OLED有机发光材料难以消解,且消解过程易引入污染元素,iCAP RQ 出色的性能,可以直接用于分析有机溶剂,避免复杂样品前处理过程带来的污染,数据稳定性好。iCAP RQ专利QCell Flatapole四极杆池体设计技术,碰撞模式/反应模式,提供简单高效的干扰去除能力,使用不同模式分析样品中的多种元素,各种模式之间切换快速 。全新的射频发生器设计,保证冷/热等离子对复杂样品的耐受性;无需屏蔽炬可实现优异的冷焰性能,满足ppt级别痕量元素检测需求。
iCAP TQ 三重四极杆ICPMS 利用 Q1 的iMS 智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2 碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。方法可以在不同测定模式之间切换,采用标准溶液外标法并结合内标元素校正,避免了复杂的基体匹配及潜在污染的问题,可以满足5N 及以上的高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定要求。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定最优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。
通过Thermo Scientific™Q Exactive™GC Orbitrap™GC-MS / MS系统对电解质老化问题进行研究,由于Q Exactive GC Orbitrap系统超高分辨率和超高质量精度,可对电解液进行更全面的表征,以更低的检出限获得更多化合物的精确质量数,从而识别并量化电解液中更多降解复合产物,提高对电解质老化未知溶剂分解机理的理解。
Thermo Scientific™ ISQ™ 7000 采用了全新水平的 NeverVent™ 设计,允许您无需停机在数分钟内安装/切换离子源以及更换色谱柱,NeverVent™ 设计使这一过程变得无比简单,实现前所未有的灵活性。ISQ™ 7000 高灵敏度,高稳定性,高耐用性的特点,完美解决实验室高通量,高准确性的需求。
GC-Orbitrap GC-MS对不同牌号的汽油样品进行汽油成分分析,结合Compound Discoverer软件的非靶向未知物定性分析流程,共定性分析出913个化合物,主成分分析(PCA)结果表明,不同组的样品点有效地聚在一起,PC1、PC2两个主成分可以解释90.3%的变异量。该方案为寻找不同汽油特异性标志物,提供全新的手段和思路。
第4通道谱图
第1、3通道谱图
第2通道谱图
赛默飞采用UltiMate 3000 液相色谱法开发了防晒霜中的11 种防晒剂的快速检测方法,11.5min即可完成检测。方法重复性好,浓度分别为5mg/L 的11 种混标连续进样8 针, 保留时间的RSD ≤ 0.05%, 峰面积RSD ≤ 1.2%。
本方案一次性分析42个分析物,当分离目标化合物太多,则在同一时间段扫描离子过多导致扫描效率降低, 同时也将导致在做样品分析时干扰离子增多,而采用T-SIM扫描,仅在目标化合物处仅对该离子进行扫描, 扫描针对性增强, 去除了大部分的基质干扰, 且编辑分析方法简便。同时赛默飞GC-MS方案,回收率和重现性均符合要求,满足检测需求。
ASE 加速溶剂萃取系统与UltiMate3000 高效液相色谱系统和UV-MSQ 检测器相结合,为偶氮染料提供了强有力的提取和分析工具。ASE 系统非常适合复杂基质中分析物的提取,与其他技术相比显著节省了时间和溶剂需求。样品提取物的复杂性使得单独使用紫外检测器很难进行定性和定量分析。HPLC 系统与MSQ Plus 质谱检测器相结合,提高了欧盟指令中禁止化合物检测的特异性和选择性。
分别检测每一种添加剂及其降解物质的含量,在更短的时间内获得更高质量的数据。与CVS相比,分析结果实时反映电镀液的当前状态,更有利于精准控制添加剂含量,分析性能提高了四倍以上。
赛默飞采用UltiMate 3000 液相色谱法开发了防晒霜中的11 种防晒剂的快速检测方法,11.5min即可完成检测。方法重复性好,浓度分别为5mg/L 的11 种混标连续进样8 针, 保留时间的RSD ≤ 0.05%, 峰面积RSD ≤ 1.2%。
本方案一次性分析42个分析物,当分离目标化合物太多,则在同一时间段扫描离子过多导致扫描效率降低, 同时也将导致在做样品分析时干扰离子增多,而采用T-SIM扫描,仅在目标化合物处仅对该离子进行扫描, 扫描针对性增强, 去除了大部分的基质干扰, 且编辑分析方法简便。同时赛默飞GC-MS方案,回收率和重现性均符合要求,满足检测需求。
ASE 加速溶剂萃取系统与UltiMate3000 高效液相色谱系统和UV-MSQ 检测器相结合,为偶氮染料提供了强有力的提取和分析工具。ASE 系统非常适合复杂基质中分析物的提取,与其他技术相比显著节省了时间和溶剂需求。样品提取物的复杂性使得单独使用紫外检测器很难进行定性和定量分析。HPLC 系统与MSQ Plus 质谱检测器相结合,提高了欧盟指令中禁止化合物检测的特异性和选择性。
分别检测每一种添加剂及其降解物质的含量,在更短的时间内获得更高质量的数据。与CVS相比,分析结果实时反映电镀液的当前状态,更有利于精准控制添加剂含量,分析性能提高了四倍以上。