绿氢工艺
作为未来的潜在燃料和能源载体,绿氢的发展势头不断增强。在电电解水制绿氢的过程中,纯度至关重要,因此对氢气和其他气体的准确分析成为成功制造这种潜在清洁能源燃料的关键。
Thermo Scientific 过程质谱仪具有一系列强大的功能,是绿氢制造过程中用于气体分析的理想工具,其功能包括:
  • 快速、精准的实时气体分析(每个点 1~20 s), 实现过程动态的准确追踪
  • 动态范围从 ppm 到 100%
  • 超高稳定性,校准间隔大于 90 天
  • 全自动化、可设定的分析和校准方法
  • 超精准扇形磁场技术
  • 可靠的容错设计,可用性大于 99.7%
  • 多流入口,可检测多达 64 个样品点
  • 用户友好界面,无需质谱仪操作经验
  • 一台分析仪即可检测氢气和氧气纯度,以及混合气体浓度
  • 适用于实验室和工业现场的解决方案
  • 由行业领导者组建的全球支持网络
  • 有效追踪记录,全球安装数量大于 1,000 台
产品
Learn more about Gas Analysis and Hydrogen Purity Solutions
了解更多有关气体分析和制氢的信息
每个装置、工厂和客户都是独一无二的。我们的应用专业人员随时向您介绍我们的气体分析和连续监测解决方案如何满足您的独特需求。
了解更多有关 Prima Pro 的信息
Scalable Solution
可扩展的解决方案
为了支持从研发到大规模生产工作,我们在 Thermo Scientific Prima BT 过程开发质谱仪和 Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪中使用扇形磁场质谱分析解决方案。
了解更多有关 Prima BT 的信息  了解更多有关 Prima PRO 的信息