卷材厚度和克重测量产品
将知识转换为成果
在尽可能地减少原材料浪费的同时,获得准确的测量数据并提高生产力。Thermo Scientific 卷材测量系统可高效生产均一、可靠的功能性产品。我们提供一整套智能、准确的非接触式在线测量系统,该系统可以为您的工艺带来独特见解。无论您是需要对厚度更薄、多层的材料进行测量,还是需要测量创新材料或进行新的应用,我们都能很好地满足您的测量需求。
卷材厚度和克重测量产品类别
我们的测量和控制平台可提高生产线的质量、一致性和效率,为您的工艺提供一个窗口。
Thermo Scientific LInspector 测量和控制系统是我们提供的最新解决方案,专为锂离子电池应用而设计。能满足精确的电极涂层重量测量、隔膜多层厚度测量和电极压延厚度测量的需要。
21PlusHD 测量和控制系统是我们主打的连续卷材加工平台,它可为薄膜和片材挤出、涂布和深加工、无纺布材料、乙烯基制品压延、建筑材料等各种应用提供准确的在线厚度和克重测量。
这两种系统均基于应用程序提供高级分析和报告功能,包括轧辊、轮班和生产报告,条带/间歇/块状统计,热区图,3D 轮廓和边缘缩放显示。
Thermo Scientific IPlus! 测量和控制系统是以价值为基础的连续卷材加工系统,其特点是直观和易于使用的 HMI,以低廉的拥有成本为用户带来高性能。
Thermo Scientific 传感器具有出众的信噪比,可进行快速、准确和可重复的测量。在一系列的应用中,每个解决方案均能节省材料并提高生产线利用率。
可靠性、模块化、易于维护和低廉的拥有成本至关重要。Thermo Scientific 坚固的扫描架设计可确保精确度和轮廓重复性。每台扫描架都包含一个运行 Linux 操作系统的嵌入式 iBox 处理器,可实现快速、安全、稳健的测量。
视频:非接触式克重和厚度测厚仪
了解 Thermo Scientific 卷材厚度和克重测量系统如何确保塑料、橡胶、锂离子电池和纺织行业中扁平片材的性能。
《卷材测量系统实用指南》电子书
采用合适的系统来优化工艺
您是否知道如何选择适合您应用的测量平台、传感器和扫描仪?请下载免费电子书,《卷材测量系统实用指南》
下载电子书
CMD SchemaApp code