Search Thermo Fisher Scientific
将先进的金属检测技术与灵活的检重解决方案相组合可最大限度地减少占用空间并集成操作。 采用多频扫描技术的 Thermo Scientific Sentinel 3000 或 5000 金属探测器,可在称重框或外部进料传送机上安装,从而实现最高的食品安全和集成水平。
食品安全和质量同步升级。所以,为什么只在产品检测解决方案中的部分采用新技术、其他部分确采用旧技术呢?全新的组合系统让您能够同时享受到两种技术,提升您的品牌保护能力。
占地空间和管线长度在典型的食品加工设施中可能是非常重要的因素。在同一传送机上安装金属探测器和检重秤组合后,比两个独立系统最多可节省 50% 的占地空间。
Thermo Scientific VersaWeigh 检重秤与 Thermo Scientific Sentinel 3000 多频扫描金属探测器同步使用后,金属探测器和检重秤之间的通讯,包括设置、程序管理、统计、警报和剔除等可用单一控制器进行管理,从而更加易用。
真正的集成组合可共享硬件,因而与购买单独的金属探测器和检重秤相比,可显著节省资金。
Thermo Scientific 组合旨在以一个系统运行,使故障排除更加轻松、快速。单点联系也意味着您可让经工厂培训的现场服务工程师为整套系统诊断问题,从而最大限度地延长了设备的正常运行时间。
| ||
配置 | 集成到检重秤框架 | 需独立进料 |
灵敏度 | 高 | 非常高 |
外壳宽度 | 250 mm | 从 330 mm 开始 |
技术 | 高灵敏度和检出率的多频扫描 | 高灵敏度和检出率的多频扫描 |
用于减少无金属面积的法兰 | 标准 | 可选 |
在检重秤屏幕上查看金属探测器界面 | 是 | 是 |
| ||
设计 | 最大的应用范围 | 悬臂设计 |
重量范围 | 10g~10kg 称重范围,高精度 | 10g~3kg 称重范围,超高精度 |
通量* | 最高每分钟 400 包的通量 | 最高每分钟 400 包的通量 |
材料处理 | 传送带 | 传送带 |
清洁** | 轻冲洗,IP65 | 轻冲洗,IP65 |
* 包装处理速度取决于包装长度、称重台长度和数据输出/存档 | ||
** 有关其他清洁和卫生要求,请与工厂联系 |