Search Thermo Fisher Scientific
甚至能够制备较具挑战性的食品样品,可选择池化、净化、纯化、凝缩化和自动化您的样品制备,供分子检测和其他技术使用。
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 快速离心样品制备试剂盒专为 Applied Biosystems™ MicroSEQ™、Applied Biosystems™ RapidFinder™ STEC 和 Applied Biosystems™ TaqMan™ 测定分析手动样品制备而设计。其适用于其他 PCR 试剂盒,并具有如下特性:
使用带 96 深孔磁头的 Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 净化系统,对广泛预富集食品和环境样品中的选定目标进行自动总核酸(DNA 和/或 RNA)净化和浓缩。 该系统使用革命性磁性颗粒分离技术,可在要求严苛的高通量工作流程中提供出色的重现性和质量。
带 96 深孔磁头的 KingFisher Flex 已针对致病菌检测、GMO 和物种鉴定以及 SARS-CoV-2 检测工作流程进行了优化。
通过免疫磁分离 (IMS) 技术从富集样品中选择性捕获和浓缩目标生物。洗涤后,结合目标的磁珠被释放,从而供下游应用使用。Dynabeads™ 磁珠设计与 Thermo Scientific™ KingFisher™ mL 食品保护纯化系统配合使用,用于食品安全检测的手动和自动分离。
使用 Applied Biosystems™ Pathatrix™ 系统,可从来自食品、动物饲料、组分和环境样品中的许多复杂基质,选择性地结合和浓缩目标微生物。
通过有效的物种检测和定量分析解决方案以及转基因生物 (GMO) 检测,打击食品欺诈并确保产品正确贴标,助您保护公众健康和品牌声誉。