新污染物由于具有较强的生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征,对生态环境或者人体健康存在较大的危害性风险,其治理已成为全球性重大课题。国内新污染物治理将按“筛”、“评”、“控”三个步骤展开,涉及的新污染物分析策略包括靶向分析、非靶向筛查和新污染物健康风险与暴露评估三个维度,基于赛默飞完整产品矩阵及创新性技术,能为新污染物三个维度分析策略提供全流程解决方案,助您轻松应对新污染物样品制备、样品分析至数据挖掘的极致挑战。
有奖互动
参与互动话题即有机会得到限量好礼
您只需要花1分钟完成赛默飞色谱与质谱新污染物整体解决方案有奖调研,并由赛默飞回访成功,即可获得订书机便签盒,并有机会抽取Lamy夏日限量钢笔套装。
获取精美礼品
样本下载
  • 新污染物环境传输路径和分析策略
  • 新污染物分析工作流程
  • 新污染物检测案例分享
  • 新污染物健康风险和暴露评估
  • 创新性样品制备
  • 数据整合分析
下载解决方案
新污染物工作流程
新污染物分析工作流程取决于样品基质类型和分析目标。样品前处理部分,不同样品基质推荐采用不同样品制备方法,如饮用水样品,采用固相萃取(SPE)方法;对于土壤样品,加速溶剂萃取仪(ASE)是最佳方法。样品分析则需根据灵敏度和选择性选择使用液相色谱(LC)、气相色谱(GC)或离子色谱(IC)进行分离,并结合分析目标是靶向分析、非靶向筛查或健康风险与暴露评估来选择采用串杆或高分辨质谱仪。数据处理软件将取决于分析工作流程,变色龙色谱软件(CDS)或 TraceFinderTM 软件专为靶向分析和定量而设计,Compound DiscovererTM 软件适用于非靶向筛查和化合物结构鉴定。
新污染物靶向/非靶向定量定性分析
以PFAS为例
针对不同PFAS 化合物,分别采用液质联用、自动热脱附 TD 系统 和气相色谱质谱联用法(TD–GC/TD–GC/MS)进行分析。
下载方案
靶向分析:
>C8 成分和挥发性较弱的PFAS化合物,液质联用是主要分析技术,而对于碳链更短(<C8)、挥发性更强的PFAS化合物,可通过自动热脱附和气质联用法(TD–GC/TD–GC/MS)以实现 ppt 级和亚 ppt 级分析
下载方案
非靶向分析:
利用高分辨质谱的高分辨和高质量精度的全扫描采集优势,可对样品进行回溯性分析以及其他未知污染物筛查,先进的化合物筛查和识别流程便于了解样品的全面信息,提高未知化合物鉴定的覆盖度同时提升置信度。同时,自动燃烧离子色谱法(CIC)为可能存在的PFAS或其他含氟化合物提供了一种补充非靶向筛查方法。
耗材推荐
耗材推荐
POPs
以PCB为例
PCB 同系物中 dioxin-like PCBs(DL-PCB)被归类为持久性有机污染物。U.S. EPA 1668 法规采用高 分辨气质谱分析地表水、土壤、沉积物等样本基质中PCB。随着,气相色谱- 三重四极杆质谱技术发展,其高灵敏度和高选择性,使得 GC-MS/MS 成为多氯联苯定量分析的可靠工具。
下载方案
靶向分析:
TSQ 9610 GC-MS/MS 系统单次进样可实现包括 PCB 在内的多种不同化合物的高灵敏 度分析;提供扩展的动态范围,使得高浓度 PCB 和低浓度二噁英可通过同一方法进行 定量分析。
下载方案
非靶向分析:
利用 Orbitrap Exploris GC 高分辨和高质量精度的全扫描采集优势,实现土壤样品中 16 种 EPA PAHs,7 种标记 PCBs,3 种 oxyPAHs,10 种甲基 PAHs 和 9 种 NSOPAHs 的 高灵敏度定量分析的同时,可对土壤样品进行回溯性分析以及其他未知污染物筛查。
离子色谱-质谱联用系统分析水质中卤代乙酸(HAAs)
卤代乙酸 IC-MS 分析方法,是美国 EPA 557 引用的标准方法,已通过方法验证,能帮助提高置信度并节省时间。
Thermo Scientific™ 离子色谱-质谱联用仪
离子色谱-质谱联用仪
  • 更高的选择性和灵敏度,减少假阳性
  • IC-MS 法检测消毒副产物,检出限低至 0.01-0.27 ppb
  • 除满足碘乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸及卤氧化物等热门DBPs 的定性定量监测外,可扩展完成所有氯代和溴代卤乙酸的分析
  • IC-MS 联用方法还可拓展至抗生素、高氯酸盐等强极性化合物分析
Orbitrap Exploris GC 高分辨气质联用仪分析水中的消毒副产物
完整表征 DBP 混合物中存在的碘代 DBPs,对进一步研究其在消毒水中的反应和潜在毒理效应至关重要。由于基质的复杂性和化合 物的超低浓度,水质中碘代 DBPs 鉴定非常困难,基于高分辨率、高质量精度的 Orbitrap Exploris GC 系列工作流程能为新消毒副产物发现提供技术支撑。
靶向分析
  • 微塑料、添加剂和吸附的微量有机成分质量浓度
  • 颗粒大小、浓度
查看更多
热裂解-气质联用技术测试环境中的微塑料
耗材推荐
耗材推荐
POPs
非靶向分析
  • 对塑料聚合物进行表征
  • 定量复杂基体低浓度化合物
联用方案
  • FTIR 和GC/MS 同时检测,优势互补
  • 4D 谱图鉴定化合物,定性更准确
  • 常量+ 痕量定量分析,范围更宽
  • 一机六用:GC,IR,MS,GC/MS,FTIRGC,FTIR-GC/MS
新污染物健康风险与暴露评估
新污染物不仅对生态环境造成损害,而且会进一步通过饮食、水、空气或者直接皮肤接触等方式进入人体,并通过食物链的级联放大作用,最终对人类健康造成巨大风险,如增加患病风险、免疫和炎症反应、氧化应激、遗传损伤和代谢紊乱。暴露于不同类型的污染物可能产生不同的生物效应,基于质谱的代谢组学分析可以为污染物对生物体造成的影响提供更深入的分子机制的理解。
为了应对新污染物带来的诸多潜在风险,不仅需要对其进行浓度和含量监测,还需进一步进行暴露后的健康风险评估,并进行长期追踪,以获得更全面的数据,增强对污染物的治理和健康风险的预防。
内外暴露研究相结合挖掘与疾病相关的关键暴露因素
新污染物与健康风险关系研究,有自下而上(从环境入手)和自上而下(从人体样本入手)两种思路,也可以将两种方法相结合,再结合流行病学、分子生物学以及分析化学等多种手段,全面挖掘与疾病风险相关的关键环境因素。基于质谱的代谢组学方法可以同时检测和量化数以千计的代谢物特征。然而,环境和生物体在内的所有代谢物具有复杂的化学性质和动态范围,赛默飞完整的产品矩阵可为相关研究提供完善的整体解决方案。
新污染物系列课堂