Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific在线分析系统采用瞬发伽马中子活化分析(PGNAA)和脉冲快热中子活化分析(PFTNA)技术来确定散装原材料中的元素成分。分析仪用于水泥、煤炭和烧结应用及铜、铁矿石、磷酸盐等其他散装材料,有助于确保材料质量一致性并优化工艺。使用本对比表确定哪款PGNAA/PFTNA在线分析仪最适合您。
仍有疑问?我们随时为您提供帮助。
CB Omni Fusion | CQM Flex | ECA3 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
跨皮带分析仪 | ✓ | ✓ | |
皮带尺寸(600 mm至2200 mm) | ✓ | ✓ | |
旁路式分析仪 | ✓ | ||
元素分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
煤炭 | ✓ | ✓ | |
水泥 | ✓ | ||
铜 | ✓ | ||
铁矿石 | ✓ | ||
磷酸盐 | ✓ | ||
其他散装材料 | ✓ | ||
中子发生器可用 | ✓ | ✓ | |
Cf-252可用 | ✓ | ✓ | ✓ |