de69 - 技术/样品/产品/资源/联系我们
什么是G蛋白偶联受体?
G蛋白偶联受体 (GPCR) 是一类重要的膜蛋白,负责将化学信号从细胞外基质转运到细胞中。人类基因组编码了数百个不同的GPCR,这些GPCR针对从离子到小蛋白质的各种信号分子。由于其无处不在的性质,GPCR 与多种疾病有关,并且GPCR结构正被制药行业作为药物靶点进行积极地研究。
尽管GPCR膜蛋白研究前景可观,但目前我们只了解GPCR结构的一小部分,并且其中大多数仍然无法作为药物靶点。受限于G蛋白偶联受体研究过程中膜蛋白结晶和分析的固有难度,研究时通常需要复杂的样品制备,以产生适合结晶学分析的大小的晶体。
GPCR 结构的冷冻电镜
冷冻电子显微术(冷冻电镜)是一种越来越受欢迎的生命科学电镜技术,因为它能够为复杂的生物样品生成高分辨率的 3D 结构,而无需结晶。这使得冷冻电镜非常适合分析膜蛋白,完成膜蛋白研究,例如 GPCR(G蛋白偶联受体研究),并且蛋白质数据库中的冷冻电镜膜蛋白结构数量正在迅速增加。这些GPCR结构不仅分辨率高,而且经常得到多个研究小组的证实,表明冷冻电镜在GPCR结构分析中的可靠性和实用性。
GPCR冷冻电镜分析的优势
除了能够为更广泛的GPCR进行基于结构的药物设计外,cryo-EM还具有其他优势,使其成为药物发现过程中极具希望的组成部分。
这其中最关键的是,冷冻电镜为GPCR膜蛋白研究提供了活性状态结构,包括低亲和力状态。即使在低分辨率下,这也可以提供对结合位点的有价值的洞察,并有助于后续建模工作。研究小组已经成功使用cryo EM观察构象重排,精确定位药物-受体相互作用,并研究 Gs- 和 Gi- 类 G 蛋白的特异性。
值得注意的是,所有这些观察都是在药物发现过程的早期进行的,这使制药公司能够利用GPCR结构洞察来指导药物设计。
用于 GPCR 结构分析的冷冻电子显微镜
近年来,冷冻电镜仪器变得更加易于使用。由于一系列易用性和自动化改进,作为曾经高度专业化的电镜仪器,需要专门的专家操作员,而现在,任何研究人员都可以使用。
利用Thermo Scientific Glacios Cryo-TEM可以可靠地生成了约 3.2 Å 的结构,而更高分辨率的Thermo Scientific Krios Cryo-TEM可稳定生成约 2 Å 的分辨率数据。最重要的是,自动化的改进减少了吞吐量时间,因此可以在一周内获得全新的结构。这使得 Thermo Scientific 冷冻电镜仪器非常适合快速的药物研究,为基于结构的药物设计提供高质量的蛋白质结构分析
GPCR结构研究案例:GLP1R
胰高血糖素样肽-1受体(GLP1R)是治疗代谢紊乱的关键药理学靶点。事实上,模拟 GLP-1 功能的肽(例如索马鲁肽或利拉鲁肽)已经被用于治疗 2 型糖尿病和慢性体重管理。这些肽目前通过注射给药;对其结合位点的结构表征将帮助开发可以口服的小分子替代品。
用冷冻电镜解析的GLP1R GPCR结构的时间表
使用冷冻电镜确定的已发表 GLP1R 结构的简要时间表。尽管起源于多个群体和设施,但仍能获得类似分辨率的结构。值得注意的是,GLP1R 只是 GPCR 的一种,其他受体结构也在积极研究中,结果是相似的。
为了强调cryo-EM的可及性,多个研究小组已经使用该技术以足够的分辨率确定GLP1R结构,不仅可以看到结合囊,甚至可以看到氢键和水分子。这些结构洞察通过展示肽的分子机制如何影响下游信号传导来加速先导优化。
GPCR结构研究的相关技术
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
GPCR结构研究的相关样品
蛋白质结构分析
冷冻电镜(Cryo-EM)可提供近原子分辨率的蛋白3D结构。它可以确定复合物和难以结晶样品的结构信息,以及重要的细胞环境。
了解更多 ›
生物制药研究
冷冻电镜(Cryo-EM)使基于结构的药物发现成为可能,该方法可为完全处于水合状态的小分子和蛋白生物制品提供近原子分辨率的详细结构信息。
了解更多 ›
病毒结构研究
冷冻电镜(Cryo-EM)能够以近原子分辨率解析病毒颗粒和抗原-抗体界面的3D结构。病毒固有的结构对称性使其成为冷冻电镜分析的理想对象。
了解更多 ›
GPCR结构研究的相关资源
GPCR结构研究的相关产品
仪器卡片原件样式表
Krios G4 Cryo-TEM
  • 改进的人体工程学
  • 可更轻松放进新建或现有的实验室
  • 极大提高生产率和自动化水平
  • 用于高分辨率 3D 重构的最佳成像质量
Glacios 冷冻 TEM
  • 可变的加速电压 80-200 kV
  • 用于冷冻样品操作的行业领先的自动加载器
  • 占地面积小
  • 增强易用性:
Tundra Cryo-TEM
  • 生物学相关分辨率下的结构信息
  • 空间利用率高且经济划算
  • 轻松的迭代样品优化
  • 用于精简数据收集的独特 AI 算法
Vitrobot 系统
  • 全自动样品玻璃化
  • 滤纸夹吸装置
  • 半自动化载网转移
  • 高样品通量
Selectris 和 Selectris X 成像过滤器
  • 专用于高稳定性和原子分辨率成像
  • 操作简便
  • 与最新一代的Thermo Scientific Falcon 4i直接电子检测器相配。
EPU 2 软件
  • 用于单颗粒采集的显微镜内嵌式解决方案
  • 适用于高通量颗粒收集
  • 兼容胶片、CCD 相机和直接电子相机
Falcon 4i 直接电子检测相机
  • 高吞吐量,每小时可获得更多图像
  • 无与伦比的成像质量和高DQE
  • 用EER进行无损数据压缩
Ceta-D 相机
  • 在任何高电压 (20–300 kV) 下均具有极佳性能
  • 兼容镜筒后过滤器和光谱仪
  • 用于动态研究的视频采集
为制药提供电子显微镜服务
  • 通过系统正常运行时间和通量承诺、最大限度提高产出
  • 通过增强系统数据的可见性来推动改进
  • 全面的维护和应用支持
单颗粒分析的电子显微镜服务
  • 为您的用户提供支持、帮助他们自信地开展工作
  • 让逐步工作流程指导触手可及
  • 为成功设置工作流程验证
联系我们
如果您需要获得更多关于用于 GPCR 结构分析的冷冻电镜的资料信息?请填写下面表格与我们联系。
用于生命科学的
电子显微镜服务
为实现理想的系统性能,我们为您提供了由现场服务专家、技术支持部门和认证备件组成的全球网络支持。
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
用于将应用程序 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表