Search Thermo Fisher Scientific
新一代法医精准身份鉴定系统应用进展
汤文文,Thermofisher法庭科学事业部技术主管,细胞遗传与分子遗传专业,从事法庭科学行业近十年,对法庭科学DNA检测产品研发生产认证及应用的整体流程都有深刻地理解,在传统毛细管电泳及高通量测序方向均具有丰富的产品及应用经验。
2016法医庭科学高峰论坛一天半的报告中,有十四位专家老师对NGS平台的应用和发展进行了精彩演讲,内容既有国内外法医DNA发展史及案件侦破对DNA工作期望的高屋建瓴,又有SNP、STR、线粒体等遗传标记通过NGS方法在实际工作中的深度解析和应用。专家们分享了各自在法医庭科学新技术领域取得的成绩,也表达了对行业未来的发展期望。
在大会的总结篇章里,汤文文经理就整个NGS的平台及产品应用进行了系统的汇总,并对专家们所关注的新技术的关键点做了详细讲解及分析。
在过去二十多年里,众多创新的技术一直推动着生物学和化学的革新,也促进了法医DNA检验技术的应用,经过改良和严格验证后的毛细管电泳DNA检测技术,成为法医学的金标准以及执法部门最有效的打击犯罪工具。随着时代的发展,法医DNA技术在成功破获案件的同时也面临着越来越多的挑战和要求,例如:混合样品,降解样品,局限检材;同时疑难案件对技术也提出了更高的需要,例如:复杂亲缘关系,刻画犯罪分子等,新的需求和挑战为法庭科学新技术的发展带来契机。
汤文文经理介绍了基于高通量测序的新一代法医精准身份鉴定系统平台及法医专用试剂盒,并展示其在解决实际案例中的应用。
在低至60pg的案件样本,使用Globalfiler STR panel可得到完整分型,并且与一代的STR试剂盒分型结果一致。
即将推出的针对混合、降解检材的Precision ID GlobalFiler™ Mixture ID Panel,适合法医案件现场的困难样本。
为满足复杂多样的案件现场样本的需求,进行了法医精准身份鉴定系统容忍性实验:15倍DNA量的差别产生的最大测序深度差异为3.5倍,50-100pg以上DNA量即可得到完整分型。
Thermofisher公司提供的专家版定制服务---白手套计划,中国客户可以设计自己的高通量测序试剂盒。
最后汤文文经理总结,NGS法庭科学精准身份鉴定系统的出现及蓬勃发展并不意味着法医上传统毛细管电泳已经被取代,在目前毛细管电泳技术依然是案件解决的主要手段,传统方法遇到困难的时候新技术则提供了新的解决问题的思路,在不久的将来NGS的方法在案件侦破中将发挥越来重要的作用。
将毛细管电泳和高通量测序结合起来,互补优势,这是Thermofisher法庭科学的理念,也希望这个“CE + NGS = 完整的法庭科学解决方案”能为法庭科学行业的技术专家们提供更多的帮助!