Search Thermo Fisher Scientific
一项关键的 AST 要求是制备相当于 0.5 麦氏标准比浊管的精确微生物悬浮液。Thermo Scientific Sensititre 比浊仪是用于制备接种到 Sensititre AST 药敏板中的微生物悬浮液的仪器。
Sensititre 比浊仪使制备一致接种体的过程变得简单、快速,它会引导用户增加或减少乳化试验菌落的浓度,直至达到绿色“有效范围”结果。绿色表明悬浮液已准备好添加到所选试验肉汤中,有助于将与靶向数值相关的手动错误风险降至最低。
Sensititre 比浊仪与 Sensititre AST 系统的所有组件共有一些共同特点:它产生准确、可靠、一致的结果;它可无缝整合到集成化 AST 工作流程中,包括手动、半自动和全自动选项;客户还会获得首要 Thermo Scientific 支持和服务的益处。
此外,Sensititre 比浊仪还为接种体制备提供以下附加功能。
易于读取的 LED 指示灯
快速方便,有助于将手动错误的风险降至最低。触动按钮即可运行。
校准实验方案
触动按钮即可运行。
技术特性 | 试验类型: MIC |
物理特性 | 仪器尺寸: 19 cm(宽)x 13.5 cm(深)x 9.7 cm(高) 7.5 in(宽)x 5.3 in(深)x 3.8 in(高) |
重量:1 kg;2.2 lb | |
电 | 源要求:100–240 V AC;400 mA 功耗:15 瓦特 |
* 并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。