Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Sensititre AIM 自动菌液加样系统可自动快速、准确地对大多数96孔板(包括 Sensititre 药敏板)加样,以进行抗菌剂药敏试验 (AST)。该系统占地面积小、设计人性化,精简了药敏板设置,消灭了跳孔问题,并避免了成本高昂的重复试验。它还可减轻与样品接触增加相关的交叉污染、工作人员暴露和生物危害物溢漏的风险。
Sensititre AIM 系统易于使用。只需在图标驱动式触摸屏上选择加样量和模式,即可进行简单、直观的药敏板接种。
Sensititre AIM 系统与 Sensititre AST 系统的所有组件共有一些共同特点:它产生准确、可靠、一致的结果;它可无缝整合到集成化 AST 工作流程中,包括手动、半自动和全自动选项;客户还会获得首要 Thermo Scientific 支持和服务的益处。
此外,Sensititre AIM 系统还提供以下附加药敏板接种功能。
兼容大多数96孔微量滴定板
采用干燥或冷冻 AST 形式以确保灵活性。
技术特性 | 试验类型: MIC |
监管状态 | 获 FDA 许可 |
物理特性 | 仪器尺寸: 33.8 cm(宽)x 31.2 cm(深)x 28.7 cm(高) 13.3 in(宽)x 12.3 in(深)x 11.3 in(高) |
重量:8 kg;17.6 lb | |
电 | 源要求:100–240 VAC;50–60 Hz 功耗:150 瓦特 |
* 并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。