Search Thermo Fisher Scientific
无论您需要的定制实时 PCR 检测组合是用于专业研究、季节性变化还是没有市售产品的靶标,我们的定制检测组合都能让您选择针对特定用例优化的内容。 我们的定制解决方案让您能够从多种预设计的测定中轻松构建您自己的传染病检测研究检测组合或从这些测定中进行选择或定制,包括传染病和抗生素耐药性测定,旨在提高分析灵敏度、特异性和可扩展性。 通过构建满足您特定实验室需求的定制研究检测组合,您可以通过设计独特的检测组合来优化工作流程和通量,缩短周转时间并从中获益。
广泛选择—利用我们的预设计测定文库或自行创建测定
可扩展—我们的各种实时 PCR 测定试剂盒形式,让您能够在一台仪器上每天运行数十到数百份样本
轻松—使用我们的在线工具或在我们技术销售团队的帮助下,构建您自己的定制研究检测组合或测定
抗生素耐药性 (ABR) —完成您的定制研究检测组合以纳入 ABR 检测
定制对照品—轻松订购合成扩增对照品,以便与您的定制研究检测组合匹配
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
利用预先设计的传染病和 ABR 测定的广泛 Applied Biosystems 文库设计您自己的研究检测组合。
设计适合任何传染病检测的您自己的定制研究检测组合,包括:
呼吸道感染 (RTI) | 胃肠道感染 |
尿路感染 (UTI) | 伤口感染 |
阴道微生物群 | 指甲感染 |
性传播感染 (STI) | 抗生素耐药性 (ABR) 测定 |
Applied Biosystems QuantStudio 实时 PCR 仪器专为优化生产力和满足您的样本处理需求而设计。 根据您的通量要求和仪器功能,定制研究检测组合,有多种规格可供选择。
OpenArray 孔板—使用大量样本或测定时的理想选择,在 QuantStudio 12K Flex 实时系统上运行单纳米流体 OpenArray 孔板相当于运行八块384孔板
TaqMan 阵列卡—与 OpenArray 相比,它是适用于更低样本量的理想规格。这种规格的卡每张可以运行8份样本,且可轻松上样至 QuantStudio 7 Flex 或 12K Flex 实时 PCR 系统。
TaqMan Array 阵列板—具有多种测定配置的中通量、预点样96孔和384孔板,适合用于 QuantStudio 5、QuantStudio 7 或 QuantStudio 12K Flex 实时 PCR 系统
单管测定—可在您自己的配置和/或孔板中进行灵活的日常实验设置。该规格可在所有 QuantStudio 实时 PCR 系统上运行
我们让您可以轻松地选择和构建您所偏好的研究规格的定制研究检测组合。这一过程非常高效,涉及选择您的规格;确定您感兴趣的靶标;从预设计的测定文库中选择;然后下单。
也可以使用搜索工具开始设计您自己的检测组合。 如果您有任何疑问,请联系技术销售专员团队,以帮助提供检测组合设计选项和定价。
以下操作视频将帮助您搜索 Applied Biosystems TaqMan ABR、微生物检测和微生物测定试剂盒。
如何搜索 Applied Biosystems TaqMan 抗生素耐药性测定试剂盒
如何搜索 Applied Biosystems TaqMan 微生物检测测定试剂盒
如何对 Applied Biosystems TaqMan 微生物测定试剂盒执行批量搜索
TaqMan Open Array 研究检测组合,含微生物检测和抗生素耐药性研究测定试剂盒
抗生素耐药性对公共健康的威胁日益严重。细菌产生耐药性的途径之一是通过获得耐药性基因。这些耐药性基因可在细菌菌种之间共享,从而迅速扩大这些生物的传播和威胁。
通过同一样本和检测组合的实时 PCR,可以高效实现病原体鉴定研究以及抗生素耐药性基因相关分析的准确性。 我们用于 ABR 基因检测的 TaqMan 实时 PCR 测定试剂盒可添加到您的研究检测组合中,也可以单管购买,以帮助您了解或研究 ABR 病原体。
产品名称 | 类别 | 子类 | 测定 ID |
PBP2a 家族 β-内酰胺耐药性肽聚糖转肽酶 MecA (mecA) | β-内酰胺 | 甲氧西林 | Ba04230908_s1 |
碳青霉烯水解 A 类 β-内酰胺酶 KPC (blaKPC) | β-内酰胺 | 碳青霉烯 | Ba04646152_s1 |
23S rRNA (腺嘌呤(2058)-N(6))-甲基转移酶 Erm(B) (erm(B)) | 大环内酯 | 大环内酯 | Ba04230913_s1 |
23S rRNA (腺嘌呤(2058)-N(6))-甲基转移酶 Erm(C) | 大环内酯 | 大环内酯 | Ba07319994_s1 |
耐喹诺酮类五肽重复蛋白 QnrA2 (qnrA) | 喹诺酮类 | 喹诺酮类 | Ba04646160_s1 |
耐磺酰胺二氢蝶酸合成酶 Sul1 | 磺酰胺 | 磺酰胺 | Ba07319988_s1 |
D-丙氨酸-(R)-乳酸连接酶 VanB (vanB) | 糖肽 | 万古霉素 | Ba04646150_s1 |
D-丙氨酸-(R)-乳酸连接酶 VanA (vanA) | 糖肽 | 万古霉素 | Ba04646147_s1 |
耐四环素核糖体保护蛋白 Tet(M) (tet(M)) | 四环素 | 四环素 | Ba04230915_s1 |
A 类 β-内酰胺酶 SHV (blaSHV) | β-内酰胺 | β-内酰胺 | Ba04646134_s1 |
TaqMan 定制 DNA 对照品包含线性化多靶标质粒池,可用于使用 TaqMan OpenArray 孔板或 TaqMan 阵列卡进行微生物研究和检测。这些对照品可以作为检测组合特异性扩增的阳性对照品,而高浓度(5 x 107 拷贝数/µL)产品也可用于确定分析验证所需的参数(例如,检测限和 CT 临界值)。在实时荧光定量 PCR 过程中,该对照品可作为独立样本用于验证检测性能并可帮助排除故障。
货号 | 描述 | 靶标数量 | 浓度(拷贝数/µL) | 体积(µL) | 定价 |
A50319 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | ≤20 | 1 x 105 | 1,000 | 1,654美元 |
A50375 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 21 - 30 | 1 x 105 | 1,000 | 2,205美元 |
A50376 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 31 - 50 | 1 x 105 | 1,000 | 3,305美元 |
A50377 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | >50 | 1 x 105 | 1,000 | |
A50378 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | ≤20 | 5 x 107 | 50 | 2,755美元 |
A50379 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 21 - 30 | 5 x 107 | 50 | 3,305美元 |
A50380 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 31 - 50 | 5 x 107 | 50 | 4,410美元 |
A50381 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | >50 | 5 x 107 | 50 |
所有 TaqMan 定制 DNA 对照产品都应储存在–15°C至–25°C的温度下。您的 TaqMan 定制 DNA 对照产品需要四周时间进行生产。
我们的定制检测组合解决方案可以在 GeneArt 科学家的支持下订购,他们将通过电子邮件为您提供帮助。 只需下载并填写我们的订单登记表,然后提交至 geneartsupport@thermofisher.com 即可。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。