Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan 定制 DNA 对照品包含线性化多靶标质粒池,可用于使用 TaqMan OpenArray 板或 TaqMan 阵列卡进行微生物检测。这些对照品可以作为检测组合特异性扩增的阳性对照品,而高浓度(5 x 107 拷贝数/µL)产品也可用于确定分析验证所需的参数(例如,检测限和 CT 临界值)。在实时荧光定量 PCR 过程中,该对照品可作为独立样本用于验证检测性能并可帮助排除故障。
货号 | 产品介绍 | 靶标数量 | 浓度(拷贝数/µL) | 体积(µL) | 定价 |
---|---|---|---|---|---|
A50319 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | <=20 | 1 x 105 | 1000 | 1,654美元 |
A50375 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 21至30 | 1 x 105 | 1000 | 2,205美元 |
A50376 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 31至50 | 1 x 105 | 1000 | 3,305美元 |
A50377 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | >50 | 1 x 105 | 1000 | 仅报价 |
A50378 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | <=20 | 5 x 107 | 50 | 2,755美元 |
A50379 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 21至30 | 5 x 107 | 50 | 3,305美元 |
A50380 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | 31至50 | 5 x 107 | 50 | 4,410美元 |
A50381 | TaqMan 定制 DNA 对照品 | >50 | 5 x 107 | 50 | 仅报价 |
此扩增对照品的靶标与许多微生物分析应用相关,包括呼吸道、尿道、阴道微生物群和抗生素耐药性。 可提供的浓度为 1 x 105 和 5 x 107 拷贝数/µL。较高的浓度可用于确定分析验证所需的参数(例如,检测限和 Ct 临界值)。
目前,TrueMark 呼吸系统检测组合 2.0 将 SARS-CoV-2 靶标纳入在内,是市场上任何检测产品中拥有数量较多的呼吸道病原体靶标的产品,其成本较低,可帮助您快速且经济高效地识别主要呼吸道感染并研究 SARS‑CoV‑2 共感染。