Search Thermo Fisher Scientific
赛默飞助力中国考古,三星堆再现考古奇迹!
近日,举世瞩目的三星堆遗址再上热搜,截止至目前新一轮的考古发掘中,新发现的6个坑已出土金面具残片、青铜神树、象牙等文物500余件。其中,一件黄金面具体量非常大,有可能成为国内所发现的同时期最大黄金面具和最重金器!
Thermo Scientific™ Niton™ 手持式X射线荧光光谱(XRF)分析仪助力三星堆考古发掘,通过对发掘地周围土壤属性及样品所含有的元素等肉眼无法识别的信息进行提取,从而判断文物上是否还附着其他物质。这些信息的收集将直接影响文物保护方案的制订,也对还原文物背后的历史有着非常重要的帮助。
事实上,赛默飞对科技考古的贡献远非如此。随着三星堆遗址最新发现的陆续公布,考古背后的“黑科技”越来越受到大众关注。
目前的科技考古可以按照其研究方法和研究内容分为两大类:一类是利用专门的仪器设备,对某些无法直接分辨判断的特定对象进行探测、测试和分析,按照科学的依据提出科学结论;另一类是通过对与古代人类活动相关的自然环境、古代人类的骨骼、与古代人类的生产与生活直接相关的对象进行研究,得出比较客观的推测或结论。其中借助仪器设备能够现场快速、准确、无损的元素分析方法对考古现场调研、文物断代和文物保护非常关键。
赛默飞考古、文物保护及修复解决方案,可应用于于艺术品/文物的鉴定和文物材质的分析研究,为考古工作提供了灵活的科技手段。下面就一起来看看,赛默飞究竟有哪些考古“黑科技”!
1、Niton XRF元素分析仪
Thermo Scientific™ Niton™ 手持式X射线荧光光谱(XRF)分析仪通过X射线管产生连续X射线,激发出被测物质的次级特征X射线,根据探测器探测到的特X射线荧光来得到被测物质的元素种类和其含量,采用高性能微型X荧光管和GOLDD+检测器,能够在工作现场快速、准确、无损的分析样品,获得样品中的元素成分和含量。
特点:
2、手持式近红外光谱仪
文物材料是研究文物历史和美学价值内涵的重要佐证,了解文物材料是认文物和保护好文物的重要前提。纺织纤维中含有大量的有机分子,使用近红外光谱技术检测能够获得较好的近红外吸收特征信号。
Thermo Scientific™ microPHAZIR™ Rx 手持式近红外光谱仪凭借其操作简便、分析速度快、完全无损检测、可以随时随地根据需要分析检测样品等特点,在应用于纺织品材质分析工作方面,为文物鉴定工作者提供了理想的快速无损检测解决方案。
3、热释仪
热释光是陶器和周围环境中的天然核辐射,长期作用在陶质器物中产生的一种效应。天然放射性主要来自U、Th系列核素和K-40等。在一定的时距内,放射性元素U、Th和K每年提供给晶体的核辐射总剂量是一个定量,释放的光子数,即热释光强度与贮能电子累积的时间成正比。因此通过测定晶体的热释光强度和每年接受的辐射总剂量,可计算样品的年龄。
Thermo Scientific™ Harshaw TLD3500手动热释光读出器提供单个TLD元件辐射剂量测量:带状(小片)、圆柱、微方块或粉末。
特点:
三星堆的新发现并发掘、出土大量珍贵文物,势必让中国考古、甚至中国古代文明的研究进一步丰富、充实。而在这背后的努力是,中国考古工作者借助新的科技手段、技术或仪器,一丝一缕地分析、研究,一步步接近古代文明的真相,帮助考古工作者研究、论证,甚至重现古代文明。
作为科学服务领域的世界领导者,赛默飞将持续助力考古文物工作的开展,用科学的力量解读文物密码,并为找到最佳保存和修复方案提供科学依据。