Sistemas 2D-LC basados en bucle Heart-Cut Vanquish
Confirme la pureza máxima para obtener más confianza en los análisis complejos.
Sistemas 2D-LC basados en bucle Heart-Cut Vanquish
Aumente su confianza en la pureza máxima con el sistema Thermo Scientific Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC . Este sistema LC bidimensional (LC-LC) permite recoger una o varias fracciones de la separación de la primera dimensión de un bucle de muestra y transferir la fracción o fracciones de corte en un flujo de trabajo automatizado a una separación de segunda dimensión. La LC en 2D con Heart-Cut puede revelar impurezas ocultas coeluidas con los analitos de interés mediante dos  columnas de características químicas complementarias para aumentar la eficacia de la separación. El sistema se configura mediante módulos HPLC Vanquish Core o sistemas de UHPLC Vanquish Flex u Horizon, lo que permite mantener todas las características de rendimiento, resistencia y sencillez de uso de la plataforma de LC de Vanquish.
Características destacadas
Mayor fiabilidad
Obtenga una o varias fracciones de la separación de primera dimensión en un bucle de muestra y transfiera la fracción o fracciones de corte a una columna de segunda dimensión con características químicas complementarias en un flujo de trabajo automatizado para una mayor confianza en  la pureza máxima de los resultados.
Flexibilidad 
La modularidad de los sistemas de LC Vanquish facilita la creación de sistemas que se adapten mejor a los requisitos de su aplicación y la actualización de un instrumento de HPLC estándar a configuraciones 2D-LC más avanzadas si es necesario abordar análisis más exigentes.
Ahorro de tiempo y recursos
El sistema LC-LC integrado, en combinación con flujos de trabajo automatizados con pasos de fraccionamiento y transferencia predefinidos, permite el análisis sin supervisión de la muestra, a la vez que reduce los errores humanos y ahorra tiempo y espacio en la mesa de trabajo en comparación con los métodos fuerza de línea.
Conexiones sencillas y fiables sin necesidad de herramientas
Los sistemas 2D-LC basados en bucle Heart-Cut Vanquish están equipados con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que permiten conexiones de volumen muerto casi cero, picos más pronunciados y configuración sin herramientas
Software para CDS
Los sistemas 2D-LC Vanquish se integran perfectamente con nuestro software del sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer excelentes herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos. 
¿Qué es el sistema 2D-LC basado en bucle heart-cut?
Nuestro sistema 2D-LC basado en bucle heart-cut permite automatizar y recortar una o varias fracciones del eluyent de columna de primera dimensión (¹D) en un bucle de muestra, para someterlas a una segunda separación de una columna de segunda dimensión (²D) complementaria, lo que permite resolver picos difíciles o de elución simultáneaque coeluyen .
Este esquema de flujo ilustra el uso de un sistema 2D-LC en línea Vanquish para procesamiento múltiple heart-cutting mediante el almacenamiento de las fracciones de corte en varios bucles antes de realizar un análisis complementario en una columna de segunda dimensión (²D) .
Vídeos
Especificaciones del sistema
En la siguiente tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones del sistema 2D-LC basado en bucle Heart-Cut Vanquish para configuraciones estándar. No se indican todas las especificaciones. Las especificaciones pueden variar según los componentes específicos del sistema seleccionados. Consulte la sección Especificaciones de los componentes para obtener información más detallada.
Categoría Sistemas 2D-LC basados en bucle Heart-Cut Vanquish
Presión del sistema, máxima 700, 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema
Intervalo de flujo 0-5, 0-8 o 0-10 ml/min, dependiendo de las bombas seleccionadas
Opciones de bomba (volumen de retardo predeterminado)
Binaria (35, 200 o 400 µl)
Cuaternaria (679 µl)
Dual (679 µl)
Isocrática
El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas
Biocompatible Sí, depende de la configuración del sistema
Intervalo de pH
2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L
Diseño del sistema Modular
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) Sí, depende de la configuración del sistema
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) Sí, depende de la configuración del sistema
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos Sí, depende de la configuración del sistema
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna
Intervalo del volumen de inyección
Estándar: 0,01-25 o 0,01-100 µl (Vanquish Flex/Vanquish Horizon)
Opcional: Hasta 0,01-100 o 0,01-1000 µl (Vanquish Core)
Depende del muestreador seleccionado
Refrigeración de muestras
Sí, de 4 °C a 40 °C 
Depende del muestreador seleccionado
Capacidad de muestras (estándar)
Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 ml)
4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles
+ capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel
Extensión del muestreador disponible Sí, con cargador Vanquish
Termostatización del compartimento de columna
Sí, de 5 °C a 120 °C, depende del compartimiento de columna seleccionado
Aire constante y forzado
Precalentador del compartimento de columna
Activo y pasivo  
Depende de la configuración del sistema
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna
Depende del compartimiento de columna seleccionado
Opciones de detector
Detector de aerosol cargado Vanquish
Detector de matriz de diodo Vanquish
Detector de fluorescencia Vanquish
Detector de longitud de onda múltiple Vanquish
Detector de longitud de onda variable Vanquish
Detector de índice de refracción
Espectrómetro de masas
Especificaciones de los componentes
Los sistemas 2D-LC basados en bucle Heart-Cut Vanquish estándar constan de los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente. 
  Sistema -LC de corte cardíaco en bucle Vanquish Horizon 2D 
Vanquish Flex Loop
basado en bucle Vanquish Flex
Sistema Loop Heart-Cut 2D-LC de Vanquish Core
Bomba
Descargue la hoja de especificaciones
Bomba binaria H Vanquish
Bomba binaria Vanquish F
Bomba cuaternaria Vanquish F
Bomba binaria Vanquish F
Bomba cuaternaria Vanquish F
Bomba doble Vanquish F
Vanquish Binary Pump C
Bomba cuaternaria Vanquish C
Bomba binaria Vanquish C
Bomba cuaternaria Vanquish C
Bomba  doble Vanquish C
Muestreador automático
Descargue la hoja de especificaciones
Muestreador dividido Vanquish HT Muestreador dividido Vanquish FT Muestreador dividido Vanquish CT
Capacidad de muestra ampliada (opcional)
Descargue la hoja de especificaciones
Cargador Vanquish
(opcional)
Compartimento de la columna
Descargue la hoja de especificaciones
Compartimento columna vanquish H Compartimento de la columna C de Vanquish
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
Descargue la hoja de especificaciones
Bucle de fraccionamiento Viper MP35N: 6823.0030 (250 µl), 6823.0029 (50 µl)
Bucle de fraccionamiento Viper MP35N: 6823.0030 (250 µl), 6823.0029 (50 µl)
Bucle de fraccionamiento NanoViper de  , sílice fundida con protección PEEK
6826,2420 (20µL), 6826,2450 (50µL), 
6826,2412  (125µL)
Bucle de fraccionamiento Viper SST: 6830,2418 (200 µL) 6830,2416 (50 µL) 6830,2416  (20 µL)
Detectores
Visite nuestra página de detectores de HPLC y UHPLC
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution