Suplementos, reactivos y medios GIBCO® para el análisis citogenético
- Optimizados y preparados para la citogenética.
- Proporcionan un elevado índice mitótico.
- Ofrecen una excelente morfología cromosómica.
- Producen resultados claros y reproducibles que son fáciles de analizar e interpretar.
Un laboratorio independiente formula específicamente y comprueba en función de la aplicación los reactivos, medios y suplementos GIBCO® para ofrecer resultados claros y reproducibles en protocolos estándares de citogenética clínica. Cada uno de los medios ha sido diseñado y optimizado para el análisis de células de líquido amniótico, muestras de vellosidades coriónicas, células de médula ósea o linfocitos de sangre periférica.
Líquido amniótico y células de vellosidades coriónicas
Si desea cultivar células primarias humanas de líquido amniótico o células de vellosidades coriónicas, el medio AminoMAX™ es el producto adecuado para usted. Nuestras formulaciones están diseñadas para aumentar la fijación celular y las tasas de crecimiento, y proporcionar altos rendimientos de metafase.
Células de médula ósea
Un aspirado de médula ósea proporciona datos de investigación únicos y valiosos, pero el número de células suele ser muy bajo, por lo tanto, los medios que seleccione aquí podrían no ser esenciales. El medio MarrowMAX™ contiene un novedoso medio condicionado por células estromales para un óptimo crecimiento y elimina la necesidad de suplementar el medio, lo que supone un ahorro de tiempo y dinero.
Linfocitos de sangre periférica
El medio de cariotipos PB-MAX™ es un medio basado en RPMI totalmente suplementado y optimizado para el análisis cariotípico de linfocitos de sangre periférica. Está listo para su uso y se ha demostrado su rendimiento y fiabilidad.
Reactivos de cariotipado
La línea de productos y reactivos KaryoMAX® está diseñada para reducir el tiempo de cultivo y los días hasta la recolección.