Search Thermo Fisher Scientific
Lleve a cabo un seguimiento y supervise las tendencias regionales de resistencia a antibióticos y compile los antibiogramas con las opciones de informes exhaustivas del módulo de epidemiología de software SWIN. Este módulo facilita la generación de informes completos en tiempo real y gráficos de barras para respaldar su programa de administración de antimicrobianos y la vigilancia de patrones de resistencia antimicrobiana.
El módulo de epidemiología SWIN permite a los usuarios acceder a los datos rápidamente mediante funciones de generación de informes detalladas y varias opciones de búsqueda. En pocos minutos, los laboratorios pueden crear informes exhaustivos de patrones de resistencia geográficamente diferenciados y hacer un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo como parte de sus programas de administración y pruebas de sensibilidad antimicrobiana.
Cree y genere informes completos
Sin cálculos de datos manuales ni una costosa personalización de la interfaz.
Siga las tendencias de sensibilidad
Con precisión y facilidad.
Opciones de informe personalizadas
Porcentaje Susceptible
(requisito de antibiograma/JCAHO rutinario)
MIC acumulativo
Informe de carga de trabajo
Informe de incidencias
Informe de interpretación
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.